安全性情報
790192
Sigma-Aldrich
CdSe/ZnSコアシェル型量子ドット
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 620 nm, solid
別名:
QD, 人工原子, 蛍光ナノ結晶
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥47,000
25 MG
¥103,000
¥47,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥47,000
25 MG
¥103,000
About This Item
化学式:
CdSe/ZnS
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥47,000
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
solid
蛍光検出
λem 620 nm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
固体形態のCdSe/ZnSコア/シェルナノ結晶は、高度に精製された量子ドットです。これらは、トルエン、クロロホルム、ヘキサンなどのほとんどの非極性有機溶媒に分散することができます。これらの量子ドットは有機不純物が非常に少ないため、ディスプレイや固体照明などのオプトエレクトロニクス(光電子工学)用途のためのエミッターとして専用に設計されています。
QD溶液を調製するためのプロトコル(QDを溶液に分散させる):
1.望ましい量の量子ドット粉末を量り、ガラスバイアルに入れます。
2.必要な量の溶媒、すなわちトルエン、クロロホルム、ヘキサンなど(主に非極性有機溶媒)をバイアルに加え、振とうします。
3.振とう後にバイアルに固形物が残っている場合は、バイアルを30~60秒間超音波処理して、量子ドット粉末を十分に分散させます。必要に応じて、溶液をさらに希釈してください。
適切に保管した場合、材料の有効期間は約3年です。室温(4~25°C)で保管し、凍結させないでください。極端な温度に曝露させないでください。
法的情報
Ocean Nanotech, LLCの製品
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
790192-10MG:4548173345161
790192-VAR:
790192-BULK:
790192-25MG:4548173345178
790192-10MG-PW:
790192-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Quantum dots are tiny particles or nanocrystals of a semiconducting material with diameters in the range of 2-10 nanometers.
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
有望な低コストの太陽電池技術としての色素増感太陽電池。
Professor Sharma and colleagues review the synthesis and applications of this novel material. This includes a discussion of the unique properties of quantum dots and their suitability for solar cell applications, along with common synthesis techniques used to develop these materials.
すべて表示
質問
1–5/5 質問  
  1. Wonder what is the percentage of weight is the octylamine ligands compared to the QDs?
    1 回答
    1. The weight percentage of octylamine ligands compared to the quantum dots is not determined for this product.
      役に立ちましたか?
  2. What is the particle density for product 790192, CdSe/ZnS core-shell quantum dots?
    1 回答
    1. The particle density is not determined for this product.
      役に立ちましたか?
  3. What is the molecular weight of CdSe/ZnS core-shell type quantum dots, and what is the recommended method for their dissolution?
    1 回答
    1. The molecular weight information for CdSe/ZnS core-shell type quantum dots is typically not provided in the QD field, as it can be calculated based on the quantum effect via size. The recommended solvents for dissolving CdSe/ZnS core-shell type quantum dots include chloroform, toluene, xylene, and THF. The procedure for dissolution involves adding the solvent to the QD solid, shaking it for 3 minutes, and sonication for 20 seconds if the QDs are not completely dispersed. If toluene is the solvent, any grade of toluene can be used. No specific equipment is needed for dissolving CdSe/ZnS core-shell type quantum dots; shaking the vial is sufficient.
      役に立ちましたか?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  5. What is the particle size and shell size for product 790192, CdSe/ZnS core-shell quantum dots?
    1 回答
    1. The particle size of the core and shell is about 8 nm and that of the surface ligand is 2 nm.