SM75501010
SM75501010-10EA
¥75,100
1 of 10
Sigma-Aldrich
SM25501010
SmartPor, alumina membrane
SM251001010
SM751001010
SM6050105
MP1501010
MakroPor, silicon membrane
SM60501010
SM25100205
SM75100201
Z623040
Sterlitech silver metal membranes
SM40100105
alumina membrane
Pore geometry: trigonal arrangement
pkg of 10 pieces
10 mm × 10 mm
50 μm
125 nm (interpore distance)75 nm pore diameter
(Pore geometry: trigonal arrangement)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
SM75501010-10EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.