Merck
753114
Sigma-Aldrich
(アセトニトリル)[2-ジ-tert-ブチル(2',4',6'-トリイソプロピルビフェニル)ホスフィン]金(I) ヘキサフルオロアンチモナート
別名:
tBuXPhos Au(MeCN)SbF6, tert-Butyl XPhos Au(MeCN)SbF6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H48AuF6NPSb
CAS番号:
分子量:
898.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
252-258 °C
SMILES記法
[Au+].CC#N.F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C29H45P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12;1-2-3;;;;;;;;/h13-21H,1-12H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI Key
PYTYQNZDJXLXIE-UHFFFAOYSA-H
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
753114-1G:4548173309491
753114-250MG:4548173309507
753114-VAR:
753114-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)