Merck
699616
Sigma-Aldrich
クロロ亜リン酸[トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)]金
別名:
亜リン酸[トリス(2,4-ジ-tert-ブチルフェニル)]金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥11,900
¥11,900
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥11,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H63AuClO3P
CAS番号:
分子量:
879.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,900
出荷可能日2025年4月11日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
200-202 °C
SMILES記法
Cl[Au].CC(C)(C)c1ccc(OP(Oc2ccc(cc2C(C)(C)C)C(C)(C)C)Oc3ccc(cc3C(C)(C)C)C(C)(C)C)c(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H63O3P.Au.ClH/c1-37(2,3)28-19-22-34(31(25-28)40(10,11)12)43-46(44-35-23-20-29(38(4,5)6)26-32(35)41(13,14)15)45-36-24-21-30(39(7,8)9)27-33(36)42(16,17)18;;/h19-27H,1-18H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
GCWCLHMEYZKZRO-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
金触媒 — 21世紀 ′ゴールドラッシュ′
  • 1,5および1,6エニンへの炭素求核試薬の分子間付加[1]
以下の反応の触媒です。
  • [4C+2C]付加環化
  • Cis-選択的な単一開裂の骨格環化異性化反応
  • ジアステレオ選択的Au-触媒による分子間シクロプロパン化
  • 1,6-エニンの「環内」骨格転位の機序を解明する
  • 付加反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
699616-BULK:
699616-VAR:
699616-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Catelijne H M Amijs et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7721-7730 (2008-09-02)
Gold(I)-catalyzed addition of carbon nucleophiles to 1,6-enynes gives two different type of products by reaction at the cyclopropane or at the carbene carbons of the intermediate cyclopropyl gold carbenes. The 5-exo-dig cyclization is followed by most 1,6-enynes, although those bearing
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.