Merck
751286
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromo-2-chloropyridine
97%
別名:
3-Bromo-2-chloropyridin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrClN2
CAS番号:
分子量:
207.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
148-153 °C
官能基
bromo
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C5H4BrClN2/c6-4-3(8)1-2-9-5(4)7/h1-2H,(H2,8,9)
InChI Key
KTWAUKYSQFZIET-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
751286-BULK:
751286-VAR:
751286-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)