Merck
750220
Sigma-Aldrich
Dichloro[1,1′-bis(diphenylphosphino)ferrocene]palladium(II) acetone adduct
97%
別名:
Pd-107
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H28Cl2FeP2Pd · 0.5C3H6O
CAS番号:
分子量:
760.74
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
176-182 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Fe].Cl[Pd]Cl.CC(C)=O.[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.[CH]4[CH][CH][C]([CH]4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H14P.C3H6O.2ClH.Fe.Pd/c2*1-3-9-15(10-4-1)18(17-13-7-8-14-17)16-11-5-2-6-12-16;1-3(2)4;;;;/h2*1-14H;1-2H3;2*1H;;/q;;;;;;+2/p-2
InChI Key
WMCRPHRRPFWDES-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750220-BULK:
750220-5G:
750220-VAR:
750220-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)