Merck
749249
Sigma-Aldrich
Oxobis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium(IV)
95%
別名:
Titanium oxide bis(tetramethylheptanedianoate)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H38O5Ti
CAS番号:
分子量:
430.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
120-124 °C
SMILES記法
CC(C)(C)C(=O)\C=C(/O[Ti](=O)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;;/h2*7,12H,1-6H3;;/q;;;+2/p-2/b2*8-7-;;
InChI Key
LEHQDHQAPQKWNG-ZJCTYWPYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
749249-BULK:
749249-VAR:
749249-500MG:
749249-1G:
試験成績書(COA)