Merck
494143
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) diisopropoxidebis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionate)
99.99%
別名:
Bis(dipivaloylmethanato)diisopropoxytitanium, Bis(isopropoxy)bis(dipivaloylmethanato)titanium, Diisopropoxybis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)titanium, Titanium diisopropoxy bis(dipivaloylmethanate), Titanium(IV) diisopropoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥38,600
¥38,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥38,600
About This Item
化学式:
Ti[OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3]2(OC3H7)2
CAS番号:
分子量:
532.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥38,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.99%
フォーム
solid
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
171.1-184.6 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)O\C(=C/C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.2C3H7O.Ti/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;2*1-3(2)4;/h2*7,12H,1-6H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*8-7-;;;
InChI Key
FXUGBFBGCBGWKX-KKUWAICFSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
Titanium source precursor for good quality MOCVD of PNZT.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
494143-5G:
494143-25G:
494143-BULK:
494143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chen, I-S.
Chemistry of Materials, 11, 209-209 (1999)
資料
二酸化チタンの用途:半導体材料の特性と多様な機能性
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Nanomaterials are considered a route to the innovations required for large-scale implementation of renewable energy technologies in society to make our life sustainable.
ALD技術による薄膜およびナノ粒子の作製法および、それらナノ材料のリチウムイオン電池、燃料電池および太陽電池への応用について概説します。