主要文書
8.08305
Sigma-Aldrich
Titanyl acetylacetonate
for synthesis
別名:
Titanyl acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)titanium(IV) oxide, Bis(2,4-pentanedionato)titanium(IV) oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O5Ti
CAS番号:
分子量:
262.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
EC Index Number:
237-861-9
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
フォーム
powder
mp
200 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2C5H8O2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;/h2*3,6H,1-2H3;;
InChI Key
ADVORQMAWLEPOI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Ti): ≥ 95.0 %
Loss on drying: ≤ 1.5 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3