Merck
446289
Sigma-Aldrich
Trichloro(pentamethylcyclopentadienyl)titanium(IV)
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥48,500
¥48,500
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥48,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15Cl3Ti
CAS番号:
分子量:
289.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥48,500
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
反応適合性
core: titanium
reagent type: catalyst
mp
200 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[Ti](Cl)Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C
InChI
1S/C10H15.3ClH.Ti/c1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;/h1-5H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
QCEOZLISXJGWSW-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒です。
  • エステル転移反応
  • スチレン重合
  • ピアノ椅子型触媒
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
446289-5G:
446289-1G:
446289-VAR:
446289-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2