Merck
749230
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)
95%
別名:
Di-μ-chlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl- κC]di-iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥35,000
¥35,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥35,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H24Cl2F8Ir2N4
CAS番号:
分子量:
1216.02
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
>400 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Ir].Cl[Ir].Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2.Fc3ccc(c(F)c3)-c4ccccn4.Fc5ccc(c(F)c5)-c6ccccn6.Fc7ccc(c(F)c7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H7F2N.2ClH.2Ir/c4*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;;;;/h4*1-7H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
InChI Key
RXDKZUKXPWIFAN-UHFFFAOYSA-L
アプリケーション
This material is a precursor to a wide range of OLED emitters such as FIrpic.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
749230-1G:
749230-BULK:
749230-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)