Merck
748897
Sigma-Aldrich
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
97%
別名:
2-(2H-[1,2,4]Triazol-3-yl)-pyridine, 3-(2-Pyridyl)-1H-1,2,4-triazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N4
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder or crystals
mp
157-162 °C
SMILES記法
c1ccc(nc1)-c2ncn[nH]2
InChI
1S/C7H6N4/c1-2-4-8-6(3-1)7-9-5-10-11-7/h1-5H,(H,9,10,11)
InChI Key
PVMLJDLTWMGZAH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748897-BULK:
748897-5G:
748897-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Liang, B.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 16, 1281-1286 (2006)