Merck
122335
Sigma-Aldrich
8-キノリノールN-オキシド
98%
別名:
8-ヒドロキシキノリンN-オキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥35,400
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥35,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7NO2
CAS番号:
分子量:
161.16
Beilstein:
128737
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥35,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc2ccc[n+]([O-])c12
InChI
1S/C9H7NO2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10(12)9(7)8/h1-6,11H
InChI Key
FJKUOCCQEBLPNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
8-Quinolinol N-oxide is a toxicant which can suppress luminescence of an indicator bacterium Photobacterium phosphoreum[1]. It forms two types of complexes with gold(III) and palladium(II): type I are ion-associated compounds containing hydrogen bond and the other is the six-membered metal chelates containing metal-oxygen bonds[2].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
122335-5G:
122335-10G:
122335-VAR:
122335-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
K Sigler et al.
Folia microbiologica, 48(1), 95-102 (2003-05-15)
An easy-to construct, easy-to-operate standardized system was developed for determining the residual biological contamination of surgical instruments, endoscopes and other medical appliances subjected to hospital cleansing and/or disinfection. It consists of standard-sized pieces of glass, metal or endoscope plastic--dirt carriers--either
Syntheses of Gold (III) and Palladium (III) Complexes with 8-Quinolinol-N-Oxide and 5, 7-Dinitro-8-Quinolinol-N-Oxide.
Yuqiu G and Meichun J.
Precious Metals, 1, 002-002 (1991)