Merck
747297
Sigma-Aldrich
Oxalacetic acid-d4
97 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DOOCCD2COCOOD
分子量:
136.10
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
95% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C(C([2H])([2H])C(O[2H])=O)=O)O[2H]
InChI
1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2/hD2
InChI Key
KHPXUQMNIQBQEV-BGOGGDMHSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
747297-BULK:
747297-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)