Merck
747009
Sigma-Aldrich
Poly(styrene)-block-poly(acrylic acid)
PS:PAA 30,000:2,000, PDI ≤1.1
別名:
PS-PAA, PS-PAA amphiphilic diblock copolymer
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥47,300
¥47,300
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥47,300
About This Item
化学式:
C4H6N(C8H8)x(C3H4O2)yH
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
¥47,300
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mn 1,000-2,000 (poly(acrylic acid))
Mn 27,000-31,000 (polystyrene)
Mn 28,000-33,000 (total)
PDI
≤1.1
アプリケーション
Polystyrene-block-polyacrylic acid is a diblock copolymer used for making polymeric micelles/ vesicles (polymersomes) and other encapsulation applications[1], [2]. This PS-block-PAA copolymer is 10 wt. % PAA; and should form micelles in water in the 100~200 nm range. The polystyrene degree of polymerization (DP) is 275 and the polyacrylic acid DP is 30.
法的情報
Sold for research purposes only and subject to field restriction: see www.sigmaaldrich.com/raftlicense. Patents: 7,714,075; 7,250,479; 7,666,962; 6,642,318; 6,747,111; W2010/8356.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
747009-500MG:
747009-VAR:
747009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kaoutar Moumile et al.
Journal of clinical microbiology, 42(2), 923-924 (2004-02-10)
We describe a case of primary purulent culture-negative pericarditis caused by Neisseria meningitidis serogroup C occurring in an 8-month-old previously healthy boy, which was detected in pericardial fluid by broad-spectrum PCR amplification.
Dennis E Discher et al.
Science (New York, N.Y.), 297(5583), 967-973 (2002-08-10)
Vesicles are microscopic sacs that enclose a volume with a molecularly thin membrane. The membranes are generally self-directed assemblies of amphiphilic molecules with a dual hydrophilic-hydrophobic character. Biological amphiphiles form vesicles central to cell function and are principally lipids of
資料
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
すべて表示