分子量
Mn 27,000-31,000 (polystyrene)
Mn 31,000-37,000 (total)
Mn 4,000-6,000 (poly(acrylic acid))
mp
258-263 °C
PDI
≤1.3
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
746991-BULK:
746991-VAR:
746991-1G:
試験成績書(COA)
資料
Reversible addition–fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization is rapidly moving to the forefront in construction of drug and gene delivery vehicles.
ポリマーソームの合成および、ポリマーソーム標的化を実現するための表面修飾と、薬物放出の制御のための動的または刺激応答性の化学的手段の組込みについて概説します。
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.