Merck
200557
Sigma-Aldrich
ポリスチレン-block-ポリ(エチレン-ran-ブチレン)-block-ポリスチレン
powder, average Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor
別名:
SEBS
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 G
¥10,500
¥10,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 G
¥10,500
About This Item
化学式:
[-CH2CH(C6H5)-]W(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]y[-CH2CH(C6H5)-]Z
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥10,500
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
average Mw ~118,000 by GPC
含みます
>0.03% antioxidant as inhibitor
粘度
1,500 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
InChI Key
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリスチレン-ブロック-ポリ(エチレン-ラン-ブチレン)-ブロック-ポリスチレン(SEBS)は、機械的、化学的、熱的安定性に優れた熱可塑性トリブロックコポリマーです。相分離した材料で、さらなる用途のために官能化できます。
アプリケーション
ポリスチレン-ブロック-ポリ(エチレン-ラン-ブチレン)-ブロック-ポリスチレン(SEBS)は、以下に使用できます。
  • アルカリ燃料電池用のアニオン交換膜を合成する前駆体として。
  • PS/LDPE/SEBS/xGnPの3元複合材など、超強靭な3元系ポリマーブレンドの調製。
  • 生体適合性のある導電性ポリマーの合成。たとえば、PEDOTは以下に使用できます。伸縮性電極用のPSSポリマー薄膜。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
200557-500G:
200557-250G:
200557-VAR:
200557-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf