746061
Difluoromethyl 2-pyridyl sulfone
97% (HPLC)
別名:
2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]pyridine, Hu Reagent, 2-(Difluoromethylsulfonyl)pyridine, 2-PySO2CF2H
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
97% (HPLC)
フォーム
solid
mp
44-49 °C
官能基
fluoro
sulfone
SMILES記法
O=S(C1=CC=CC=N1)(C(F)F)=O
InChI
1S/C6H5F2NO2S/c7-6(8)12(10,11)5-3-1-2-4-9-5/h1-4,6H
InChI Key
YRQNSTAWTLXCEZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
746061-VAR:
746061-BULK:
746061-5G:
746061-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
関連コンテンツ
Prof. Jinbo Hu's lab focuses on developing new fluorination reagents and reactions, including difluoromethylation and monofluoromethylation.