Merck
733261
Sigma-Aldrich
4-(ジフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,300
¥11,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5F2N
CAS番号:
分子量:
129.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,300
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.463
密度
1.207 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5F2N/c7-6(8)5-1-3-9-4-2-5/h1-4,6H
InChI Key
XPNKTOPRNGWNCL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
124.0 °F
引火点(℃)
51.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733261-VAR:
733261-1G:
733261-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)