Merck
745340
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-cis-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine
≥95% (GC)
別名:
(1S,2R)-2-(Boc-amino)cyclohexylamine, (1S,2R)-N-tert-Butoxycarbonyl-1,2-cyclohexanediamine, tert-Butyl ((1S,2R)-2-aminocyclohexyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H22N2O2
CAS番号:
分子量:
214.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95% (GC)
フォーム
liquid
光学純度
enantiomeric excess: ≥90%
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCCC[C@H]1N
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h8-9H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
AKVIZYGPJIWKOS-BDAKNGLRSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
745340-500MG:
745340-VAR:
745340-100MG:
745340-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)