Merck
616346
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethyl-d6-nitrobenzene
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H3NO2
分子量:
157.20
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
225 °C
mp
14-16 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1[N+]([O-])=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3/i1D3,2D3
InChI Key
HDFQKJQEWGVKCQ-WFGJKAKNSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
616346-2.5G:
616346-VAR:
616346-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)