Merck
745189
Sigma-Aldrich
(2-メチルフェニル)(2,4,6-トリメチルフェニル)ヨードニウムトリフラート
≥97.0% (HPLC)
別名:
(2-メチルフェニル)(2,4,6-トリメチルフェニル)ヨードニウム トリフルオロメタンスルホナート, メシチル(o-トリル)ヨードニウムトリフラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H18F3IO3S
CAS番号:
分子量:
486.29
Beilstein:
7965987
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
組成
carbon content, 40.7-43.2%
官能基
fluoro
iodo
triflate
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2ccccc2C)c(C)c1
InChI
1S/C16H18I.CHF3O3S/c1-11-9-13(3)16(14(4)10-11)17-15-8-6-5-7-12(15)2;2-1(3,4)8(5,6)7/h5-10H,1-4H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
QFMYCPNBAGXLDL-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
745189-1G:4548174000021
745189-5G:4548174000038
745189-VAR:
745189-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)