Merck
900378
Sigma-Aldrich
Jasmonic-2,4,4-d3-(acetyl-2,2-d2) acid
with variable deuteration on OD, ≥97 atom % D, ≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D5H13O3
分子量:
215.30
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
≥97 atom % D
アッセイ
≥97%
フォーム
liquid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1[C@]([2H])(C/C=C\CC)[C@@H](C([2H])(C(O[R])=O)[2H])CC1([2H])[2H]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2