アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
50 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
色
colorless
mp
-144.0 °C
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739928-BULK:
739928-1ML-PW:
739928-1ML:4548173924533
739928-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック