Merck
739650
Sigma-Aldrich
25-ヒドロキシビタミンD3 溶液
100 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
別名:
25-ヒドロキシコレカルシフェロール 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥24,200
¥24,200
出荷可能日2025年4月24日詳細
詳細情報をリクエスト
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥24,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥24,200
出荷可能日2025年4月24日詳細
詳細情報をリクエスト
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 μg/mL in ethanol
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
colorless
アプリケーション
detection
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
この製品は分析標準品として使用できます。
包装
1 mL:アンプル入り
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739650-VAR:
739650-1ML-PW:
739650-BULK:
739650-1ML:4548174002865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wai W Cheung et al.
Journal of cachexia, sarcopenia and muscle, 11(1), 120-134 (2019-11-14)
Ctns-/- mice, a mouse model of infantile nephropathic cystinosis, exhibit hypermetabolism with adipose tissue browning and profound muscle wasting. Ctns-/- mice are 25(OH)D3 and 1,25(OH)2 D3 insufficient. We investigated whether vitamin D repletion could ameliorate adipose tissue browning and muscle
Juan Le et al.
Journal of lipid research, 60(5), 1058-1064 (2019-03-25)
Vitamin D metabolite analysis possessed significant clinical value for the pediatric department. However, invasive venipuncture sampling and high blood consumption inflicted much suffering on patients. For alleviation, we carried out a LC-MS method for 25-hydroxyvitamin D quantification in only 3
Fadia S AlBuhairan et al.
The Journal of adolescent health : official publication of the Society for Adolescent Medicine, 57(3), 263-269 (2015-08-25)
With the increasing burden of noncommunicable disease, adolescence is viewed as an opportune time to prevent the onset of certain behaviors and promote healthy states. Although adolescents comprise a considerable portion of Saudi Arabia's population, they have received insufficient attention
Peter Daley et al.
The Lancet. Infectious diseases, 15(5), 528-534 (2015-04-13)
Vitamin D has immunomodulatory effects that might aid clearance of mycobacterial infection. We aimed to assess whether vitamin D supplementation would reduce time to sputum culture conversion in patients with active tuberculosis. We did this randomised, double-blind, placebo-controlled, superiority trial
Marina V Antunes et al.
Therapeutic drug monitoring, 37(6), 733-744 (2015-04-09)
In view of the large variability on therapeutic response and the multiple factors associated to tamoxifen (TAM) metabolic activation, this study aimed to evaluate the effect of CYP2D6 and CYP3A4 phenotypes, drug interactions, and vitamin D exposure on TAM metabolism