Merck
E-086
Supelco
3-epi-25-ヒドロキシビタミンD3 溶液
50 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥54,200
¥54,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥54,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O2
CAS番号:
分子量:
400.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥54,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
50 μg/mL in ethanol
mp
-144.0 °C
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
−70°C
SMILES記法
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23-,24-,25+,27-/m1/s1
InChI Key
JWUBBDSIWDLEOM-UEGFJKGBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
A Certified Spiking Solution® of 3-epi-25-Hydroxyvitamin D3, the epi isomer of the prohormone 25-hydroxyvitamin D3. The presence of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 can affect accurate quantitation of 25-hydroxyvitamin D3 levels by most routine LC-MS/MS methods and to an unknown extent in immuno- and protein binding assays. This solution standard is suitable for critical quantitative applications in research and clinical environments including: for use in preparation of controls and calibrators for LC/UV and LC-MS/MS assays; as system tuning/suitability standards; linearity verification; internal proficiency testing; and for OEM use in preparation of reagents, development of assays and instrument IQ/OQ.
アプリケーション
3-epi-25-Hydroxyvitamin D3 may be used as a certified reference material (CRM) for the determination of the analyte in biological fluids by different chromatography techniques.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
E-086-1ML:4548174015025
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of four sulfated vitamin D compounds in human biological fluids by liquid chromatography--tandem mass spectrometry
Gomes FP, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1009(5), 80-86 (2016)
A Method for Simultaneous Determination of 25-Hydroxyvitamin D3 and Its 3-Sulfate in Newborn Plasma by LC/ESI-MS/MS after Derivatization with a Proton-Affinitive Cookson-Type Reagent
Higashi T, et al.
Mass Spectrom., 5(2), S0051-S0051 (2016)
Measurement of serum 3-epi-25-hydroxyvitamin D3, 25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in infant, paediatric and adolescent populations of Korea using ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Cho SE, et al.
Annals of Clinical Biochemistry, 54(5), 530-538 (2017)
資料
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.