特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
50 μg/mL in ethanol
アプリケーション
clinical testing
clinical testing
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−70°C
SMILES記法
CCCC(O)CC.CC(\C=C\C(C)C(C)(C)O)C1CCC2C(CCCC12C)\C=C\C=C/C=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
InChI Key
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
安定な定量用溶液フォーマットによって、資材の節約、作業者の効率向上、利便性などの大きなメリットが得られます。有効期限の長いSnap-N-Spike®フォーマットによって、面倒な秤量操作を省くことができ、使用直前に既知の濃度の検体をマトリックスに添加することができます。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
57.2 °F - closed cup
引火点(℃)
14 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-073-CC:
H-073-1ML:4548174004111
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Vitamin D deficiency affects bone health, highlighting its vital role in calcium absorption and bone growth.
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel™ Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components