Merck
739286
Sigma-Aldrich
1-ヘキサンチオール
99% (GC)
別名:
1-メルカプトヘキサン, MCH, ヘキシルメルカブタン, メルカブタンC6
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥14,400
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5SH
CAS番号:
分子量:
118.24
Beilstein:
1731295
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.450
bp
150-154 °C (lit.)
mp
−81-−80 °C (lit.)
密度
0.832 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCS
InChI
1S/C6H14S/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-Hexanethiol (HT) is a non-polar alkanethiol that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of surfaces. It facilitates the immobilization of surface atoms and can be used in chemical sensing processes.[1][2]
アプリケーション
HT forms a SAM on gold surfaces such as electrodes, nanoparticles, and films for a wide range of applications which include chemiresistor sensors and electrochemical detection.[3][4][5]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
102.0 °F
引火点(℃)
38.9 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
739286-BULK:
739286-5ML:
739286-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
XPS investigations on the interactions of 1, 6-hexanedithiol/Au (1 1 1) layers with metallic and ionic silver species.
Esplandiu MJ and Noeske P-LM
Applied Surface Science, 199(1-4), 166-182 (2002)
Sensing characteristics of NIR localized surface plasmon resonances in gold nanorings for application as ultrasensitive biosensors.
Larsson EM, et al.
Nano Letters, 7(5), 1256-1263 (2007)
Detection of organics in aqueous solution using gold nanoparticles modified with mixed monolayers of 1-hexanethiol and 4-mercaptophenol.
Chow E, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 143(2), 704-711 (2010)
Ultrasensitive detection of toxic cations through changes in the tunnelling current across films of striped nanoparticles.
Cho ES, et al.
Testing, 11(11), 978-978 (2012)
Effect of Composition on the Catalytic Properties of Mixed-Ligand-Coated Gold Nanoparticles.
Ghosh A, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(34), 7900-7905 (2011)