Merck
738247
Sigma-Aldrich
3,4-ビス(ヒドロキシメチル)フラン
98%
別名:
フラン-3,4-ジメタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,670
5 G
¥30,500
¥9,670
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,670
5 G
¥30,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O3
CAS番号:
分子量:
128.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,670
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
liquid
密度
1.248 g/mL at 25 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OCc1cocc1CO
InChI
1S/C6H8O3/c7-1-5-3-9-4-6(5)2-8/h3-4,7-8H,1-2H2
InChI Key
RNKXUVJWMOMTHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
738247-BULK:
738247-VAR:
738247-5G:
738247-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)