Merck
317497
Sigma-Aldrich
ジメチル 3,4-フランジカルボキシラート
98%
別名:
3,4-Bis(methoxycarbonyl)furan, 3,4-Dimethyl 3,4-furandicarboxylate, 3,4-Dimethyl furan-3,4-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥24,500
25 G
¥89,100
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥24,500
25 G
¥89,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O5
CAS番号:
分子量:
184.15
Beilstein:
152468
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥24,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
91-93 °C/1 mmHg (lit.)
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cocc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H8O5/c1-11-7(9)5-3-13-4-6(5)8(10)12-2/h3-4H,1-2H3
InChI Key
SEVRCIAIDGNMFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Dimethyl 3,4-furandicarboxylate can be used as a reactant to synthesize:
  • Luminescent lanthanide-furandicarboxylate coordination polymer through hydrolysis with lanthanide ions.[1]
  • Polyesters via polycondensation with linear biobased aliphatic diols.[2]
  • Furanmonomers via lithium aluminium hydride (LiAlH4) reduction, which then react with maleimides to form furan-maleimide Diels-Alder adducts for thermally responsive dendrons and dendrimers.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
317497-VAR:
317497-25G:
317497-BULK:
317497-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)