Merck
737569
Sigma-Aldrich
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
technical grade, 85%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O2
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
85%
フォーム
solid
mp
275-295 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-5-10-4-2-1-3-7(10)9-6/h1-5H,(H,11,12)
InChI Key
WQLJLPDGSLZYEP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
737569-VAR:
737569-500MG:
737569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)