Merck
736902
Sigma-Aldrich
1-(Boc-amino)adamantane
95%
別名:
N-t-Butoxycarbonyl-1-adamantylamine, N-Boc-1-adamantylamine, tert-Butyl N-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25NO2
CAS番号:
分子量:
251.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
white
mp
110-115 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C15H25NO2/c1-14(2,3)18-13(17)16-15-7-10-4-11(8-15)6-12(5-10)9-15/h10-12H,4-9H2,1-3H3,(H,16,17)/t10-,11+,12-,15-
InChI Key
LSVGBVIPHLXQPG-WUQLGEGHSA-N
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
736902-500MG:
736902-BULK:
736902-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)