Merck
736031
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-フルオロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrFN
CAS番号:
分子量:
200.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
74-79 °C
官能基
bromo
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(C#N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-7-3-6(9)2-1-5(7)4-10/h1-3H
InChI Key
MNNDREXLRLDWEY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
736031-5G:
736031-25G:
736031-BULK:
736031-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)