Merck
735647
Sigma-Aldrich
シクロプロパネアミジン 塩酸塩
97%
別名:
シクロプロパンカルバミジン 塩酸塩, シクロプロピル-1-カルバミジン 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥6,730
¥6,730
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥6,730
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8N2 · HCl
CAS番号:
分子量:
120.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,730
出荷予定日2025年4月12日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
crystals
mp
122-127 °C
官能基
amine
SMILES記法
Cl.NC(=N)C1CC1
InChI
1S/C4H8N2.ClH/c5-4(6)3-1-2-3;/h3H,1-2H2,(H3,5,6);1H
InChI Key
JRYOZJIRAVZGMV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
735647-5G:
735647-VAR:
735647-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)