Merck
341258
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥8,000
¥8,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥8,000
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H6(=O)2
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
bp
130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
103-105 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC1(C)CCC(=O)CC1=O
InChI
1S/C8H12O2/c1-8(2)4-3-6(9)5-7(8)10/h3-5H2,1-2H3
InChI Key
PLGPBTCNKJQJHQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Standard molar enthalpy of formation of 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione in the gaseous state at 298.15K has been determined.[1]
アプリケーション
4,4-Dimethyl-1,3-cyclohexanedione was employed in the synthesis of series of 4-aryl-6,6-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8- octahydroquinazoline-2,5-diones via Biginelli reaction.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
341258-25G:
341258-VAR:
341258-5G:
341258-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermochemical and theoretical studies on cyclohexanediones.
Pilcher G, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 97(1), 243-247 (1993)
S Saraç et al.
Die Pharmazie, 56(4), 298-302 (2001-05-08)
In this study, a series of 4-aryl-6,6-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8- octahydroquinazoline-2,5-diones were synthesized by condensing urea with 4,4-dimethyl-1,3-cyclohexanedione and appropriate aromatic aldehydes according to the Biginelli reaction. The structures of the compounds were characterized by spectroscopic methods. The racemic compounds were resolved into