Merck
12072
Sigma-Aldrich
ベンズアミジン
≥95.0%
別名:
Benzenylamidine, Phenylamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C(=NH)NH2
CAS番号:
分子量:
120.15
Beilstein:
606020
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0%
形状
powder or crystals
SMILES記法
NC(=N)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9)
InChI Key
PXXJHWLDUBFPOL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
マウス乳腺上皮細胞からヘパラン硫酸に富むプロテオグリカンの調製に、ベンズアミジンが使用されました。これはウシ第XII因子(Hageman(ハーゲマン)因子)の精製操作時の酵素分解を防止するために使用されています
生物化学的/生理学的作用
ベンズアミジンはプラスミンの阻害剤であり、ヒト血漿中グルカゴンの放射性免疫アッセイに使用されています。TRHの放射性免疫アッセイの前に、in vitroで全血に添加された甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)の破壊を防止します
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
12072-BULK:
12072-10G:
12072-50G:
12072-INTR:
12072-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hung-Wei Chang et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007826-e1007826 (2019-06-21)
Vaccinia mature virus requires A26 envelope protein to mediate acid-dependent endocytosis into HeLa cells in which we hypothesized that A26 protein functions as an acid-sensitive membrane fusion suppressor. Here, we provide evidence showing that N-terminal domain (aa1-75) of A26 protein
Purification and characterization of bovine coagulation factor XII (Hageman factor).
H Claeys et al.
European journal of biochemistry, 87(1), 69-74 (1978-06-01)
Use of benzamidine as a proteolytic inhibitor in the radioimmunoassay of glucagon in plasma.
J W Ensinck et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 35(3), 463-467 (1972-09-01)
Karina Smorodinsky-Atias et al.
Molecular biology of the cell, 27(6), 1026-1039 (2015-12-15)
The receptor-tyrosine kinase (RTK)/Ras/Raf pathway is an essential cascade for mediating growth factor signaling. It is abnormally overactive in almost all human cancers. The downstream targets of the pathway are members of the extracellular regulated kinases (Erk1/2) family, suggesting that
Fatma Rmili et al.
Biotechnology progress, 35(4), e2833-e2833 (2019-05-03)
A mesophilic bacterial culture, producing an extracellular alkaline lipase, was isolated from the gas-washing wastewaters generated from the Sfax phosphate plant of the Tunisian Chemical Group and identified as Staphylococcus capitis strain. The lipase, named S. capitis lipase (SCL), has