安全性情報
734632
Sigma-Aldrich
ランタンストロンチウムコバルトフェライト
greener alternative
powder, 0.6 μm particle size
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,390
¥7,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,390
About This Item
UNSPSCコード:
26111700
NACRES:
NA.23
¥7,390
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
powder
品質水準
分子量
Mw 222.85 g/mol
組成
La0.6Sr0.4Co0.2Fe0.8O3
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
10.0-14.0 m2/g
粒径
0.40-0.80 μm (d50)
0.6 μm
かさ密度
1.203 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
Lanthanum strontium cobalt ferrite (LSCF) belongs to the class of cathode materials that operate at low temperatures. It has mixed ionic and electronic conductivities with high electrocatalytic activity. It forms thin films with higher performance than the thick dense film.[1]
Lanthanum strontium cobalt ferrite (LSCF) is a mixed ionic and electron conducting pervoskite. The ionic conductivity is lower than YSZ although maintaining high conductivity.[2] X-ray diffraction and electrochemical measurements of an operational LSCF cathode was conducted to study its lattice expansion during use.[3] LSCF can be prepared by solid state reaction of individual cation oxides.[4]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Click here for more details.
アプリケーション
LSCF may be used as the cathode in solid oxide fuel cells (SOFCs).[5]
LSCF oxygen electrodes can be used in the fabrication of high-performance solid oxide fuel cells (SOFCs).[1][6][7][8]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
734632-VAR:
734632-10G:4548173314525
734632-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Marina, O. A.; Pederson, L. R.; Williams, M. C.; Coffey, G. W. et al.
Journal of the Electrochemical Society, 154, B452-B452 (2007)
Low-temperature electrochemical characterization of dense ultra-thin lanthanum strontium cobalt ferrite (La0. 6Sr0. 4Co0. 8Fe0. 2O3) cathodes synthesized by RF-sputtering on nanoporous alumina-supported Y-doped zirconia membranes
Xiong H, et al.
Journal of Power Sources, 193(2), 589-592 (2009)
Leone, P.; Santarelli, M.; Asinari, P.; Cali, M.; Borchiellini, R.
Journal of Power Sources, 177, 111-111 (2008)
Development of lanthanum strontium cobalt ferrite composite cathodes for intermediate-to low-temperature solid oxide fuel cells
Baharuddin NA, et al.
Journal of Zhejiang University. Science, 14(1), 11-24 (2013)
Electrochemical performance and stability of lanthanum strontium cobalt ferrite oxygen electrode with gadolinia doped ceria barrier layer for reversible solid oxide fuel cell
Fan H, et al.
Journal of Power Sources, 268, 634-639 (2014)