Merck
734500
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-hydrazinopyridine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6BrN3
CAS番号:
分子量:
188.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
132-137 °C
SMILES記法
NNc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H6BrN3/c6-4-1-2-5(9-7)8-3-4/h1-3H,7H2,(H,8,9)
InChI Key
QYQLEYTXFMOLEI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
734500-VAR:
734500-BULK:
734500-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)