Merck
684678
Sigma-Aldrich
2,2-Difluorocyclopropanecarboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥13,300
¥13,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥13,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4F2O2
CAS番号:
分子量:
122.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥13,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
フォーム
solid
bp
70 °C/7 mmHg
mp
60-65 °C
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)C1CC1(F)F
InChI
1S/C4H4F2O2/c5-4(6)1-2(4)3(7)8/h2H,1H2,(H,7,8)
InChI Key
KMLMOVWSQPHQME-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
684678-BULK:
684678-VAR:
684678-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)