Merck
734020
Sigma-Aldrich
4,4-ジフルオロ-1-メチルピペリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11F2N
CAS番号:
分子量:
135.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.403
密度
1.054 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
CN1CCC(F)(F)CC1
InChI
1S/C6H11F2N/c1-9-4-2-6(7,8)3-5-9/h2-5H2,1H3
InChI Key
LFHMKODCPPOLIB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
70.0 °F
引火点(℃)
21.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
734020-1G:
734020-VAR:
734020-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)