Merck
GF36701287
Bismuth-lead alloy, Bi55.5Pb44.5
200g lump, 100mm max. lump size
別名:
BI076100
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥49,700
¥49,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥49,700
About This Item
UNSPSCコード:
12141706
NACRES:
NA.23
¥49,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 367-012-87
重量
200 g
塊最大サイズ
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)