Merck
733296
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシオキセタン
95%
別名:
1,3-エポキシ-2-プロパノール, 3-オキセタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H6O2
CAS番号:
分子量:
74.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品733296は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
利用可能性
not available in Japan, EU
屈折率
n20/D 1.438
密度
1.167 g/mL at 25 °C
官能基
ether
hydroxyl
SMILES記法
OC1COC1
InChI
1S/C3H6O2/c4-3-1-5-2-3/h3-4H,1-2H2
InChI Key
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
189.0 °F
引火点(℃)
87.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
733296-VAR:
733296-1G:
733296-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)