Merck
733237
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-フルオロ-5-(トリフルオロメチル)ピリジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2BrF4N
CAS番号:
分子量:
243.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.460
密度
1.774 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
fluoro
SMILES記法
Fc1ncc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
InChI Key
HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
733237-BULK:
733237-1G:
733237-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)