Merck
733067
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-methylaniline
98%
別名:
4-Methyl-o-anisidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO
CAS番号:
分子量:
137.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
31-33 °C
密度
1.043 g/mL at 25 °C
SMILES記法
COc1cc(C)ccc1N
InChI
1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
CJJLEUQMMMLOFI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.2 °F
引火点(℃)
104 °C
適用法令
Jan Code
733067-VAR:
733067-BULK:
733067-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)