アッセイ
≥97.0%
フォーム
solid
不純物
~5% water
mp
85-87 °C (lit.)
85-89 °C
溶解性
dioxane: soluble 0.5 g/5mL, clear, faintly yellow to yellow
官能基
chloro
nitro
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4ClNO3/c7-4-1-2-6(9)5(3-4)8(10)11/h1-3,9H
InChI Key
NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
25580-250G:
25580-BULK:
25580-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ