Merck
732583
Sigma-Aldrich
エチル-3-メチルピラゾール-4-カルボキシラート
別名:
3-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボン酸エチルエステル, エチル-3-メチル-1H-ピラゾール-4-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2
CAS番号:
分子量:
154.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
51-55 °C
SMILES記法
CCOC(=O)c1c[nH]nc1C
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-4-8-9-5(6)2/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI Key
HHYVTIKYZUMDIL-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
732583-BULK:
732583-VAR:
732583-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)