Merck
722030
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-ブロモピロリジン
96%
別名:
tert-ブチル-3-ブロモピロリジン-1-カルボキシラート
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥17,000
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥17,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H16BrNO2
CAS番号:
分子量:
250.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
47-52 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
InChI
1S/C9H16BrNO2/c1-9(2,3)13-8(12)11-5-4-7(10)6-11/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722030-BULK:
722030-500MG:
722030-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)