Merck
732052
Sigma-Aldrich
Fluoropyrazine
97%
別名:
2-Fluoropyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3FN2
CAS番号:
分子量:
98.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.469
密度
1.213 g/mL at 25 °C
SMILES記法
Fc1cnccn1
InChI
1S/C4H3FN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI Key
IJUHIGIZXFLJOY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.1 °F
引火点(℃)
21.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
732052-VAR:
732052-BULK:
732052-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)