Merck
754595
Sigma-Aldrich
2-Bromopyrazine
97%
別名:
Bromopyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3BrN2
CAS番号:
分子量:
158.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.580
密度
1.757 g/mL at 25 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1cnccn1
InChI
1S/C4H3BrN2/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H
InChI Key
WGFCNCNTGOFBBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
198.0 °F
引火点(℃)
92.2 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
754595-BULK:
754595-VAR:
754595-1G:
試験成績書(COA)