Merck
730025
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥15,200
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥15,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3F3N2
CAS番号:
分子量:
148.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.417
密度
1.344 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1cnccn1
InChI
1S/C5H3F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h1-3H
InChI Key
CEAMSISEJZMQEP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
91.9 °F
引火点(℃)
33.3 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
730025-1G:
730025-VAR:
730025-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)